Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumazid, 99+ %
Artikelnummer. p-4813640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12695107
Marke: Thermo Scientific Chemicals 447810250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Natriumazid, CAS-Nr. 26628-22-8, ist das Natriumsalz von Wasserstoffazid (Hydrazosäure).Diese Verbindung zeigt antibakterielle und mutagene Aktivitäten.Sie kann auch die mitochondriale Atemkette hemmen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Azidierung/Diazo-Transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
Summenformel N3Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.01
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 300.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium azide
Schmelzpunkt 275,0 °C
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NaN3
Merck Index 15,8717
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Formelmasse 65.01
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.85
Dichte 1.8500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium azide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.