Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Azide |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99% |
| Formelmasse | 65 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Natriumazid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.