Learn More
Natriumazid, ≥99%, (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11476272 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476272 500 g 500 Gramm
11456272 25 g -
11466272 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11476272 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210289190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 €
    165.90 € / 500 Gramm
    Sparen 9.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 26628-22-8 | Formula: N3Na | Weight: 65.011 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
Summenformel N3Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.011
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumazid, Azid, Natrium, Azoture de Natrium, Natriumazid NaN3, Hydrazinsäure, Natriumsalz, Natriumazid deutsch, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumazid
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Formelmasse 65