Learn More
Natriumazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307887 100 g 100 Gramm
11397877 10 g 10 Gramm
11317887 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11307887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014314.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
In airbag inflation, as a preservative in diagnostic medicinals.Sodium azide is used in organic synthesis for the introduction of an azide group to prepare a desired compound. It acts as a precursor to prepare inorganic azides like lead azide and silver azide. In biochemistry, it is useful as a probe reagent and a preservative. It also acts as a nitridizing agent and cytochrome oxidase inhibitor. Further, it is used as a propellant in airbags.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
Summenformel N3Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.011
MDL-Nummer MFCD00003536
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Azide
Schmelzpunkt ∽275° (decomposition)
Physikalische Form Pulver oder Granulat
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 65.01
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 1.846
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium azide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.