missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIMS2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613276 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613276 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613276 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241077H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RIMS2 Polyclonal antibody specifically detects RIMS2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RIMS2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DKFZp781A0653, KIAA0751RIM2OBOERAB3 interacting protein 3, non-small cell lung cancer RimL3a protein, non-small cell lung cancer RimL3c protein, nuclear protein, rab3-interacting molecule 2, Rab-3-interacting molecule 2, Rab-3-interacting protein 3, RAB3IP3, regulating synaptic membrane exocytosis 2, regulating synaptic membrane exocytosis protein 2, RIM 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminusof human RIM2. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of RIM2. Amino Acid Squence: MDRQKKEEEKEQSVLK
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9699
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.