Learn More
Natriumazid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11485985 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11485985 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11485985 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210289110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bacteriostatic agent commonly used as a preservative for laboratory reagents and culture media.
  • Natriumazid wird als Konservierungsmittel für Laborreagenzien und als bakteriostatisches Mittel in Lagerlösungen verwendet.
  • Hemmt gramnegative Bakterien und ist daher Bestandteil von Kulturmedien zur selektiven Isolierung von Streptokokken und Staphylokokken.
  • Es wurde verwendet, um bakterielle Kontaminationen während der RPC-5-Säulenchromatographie von DNA-Fragmenten zu vermeiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SODIUM AZIDE
Schmelzpunkt >300 °C (Zersetzung)
CAS 26628-22-8
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Summenformel N3Na
Strukturformel NaN3
MDL-Nummer MFCD00003536
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (100 mg/ml – klare, farblose Lösung); leicht löslich in Alkohol und Ethanol; unlöslich in Äther.
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Azid
Molekulargewicht (g/mol) 65.011
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Formelmasse 65
Reinheit (%) ≥ 99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumazid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301-BEI VERSCHLUCKEN:.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.