Learn More
Natriumazid OR, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15548674 500 g Poly 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15548674 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 195359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.71 €
    222.12 € / 500 Gramm
    Sparen 51.59 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
Summenformel N3Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.011
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumazid, Azid, Natrium, Azoture de Natrium, Natriumazid NaN3, Hydrazinsäure, Natriumsalz, Natriumazid deutsch, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumazid
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 500 g
Formelmasse 65.01
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte Not Available
Verpackung Poly