Learn More
Natriumazid, TRC
Artikelnummer. 30006202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006202 5 g 5 Gramm
30003881 25 g 25 Gramm
30006259 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30006202 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6125305G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
Summenformel N3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.01
Synonym Sodium Azide, Agrizide, Hydrazoic Acid Sodium Salt, Micro-O-Protect, NSC 3072, Nemazyd, SEP 100
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Azide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Formelmasse 64.999