Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumbenzoat, 99 %
Artikelnummer. 12685107 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12685107 250 g 250 Gramm
12675107 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12685107 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 447802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15 €
    33.65 € / 250 Gramm
    Sparen 5.50 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-32-1
Summenformel C7H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.11
MDL-Nummer MFCD00012463
InChI-Schlüssel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC-Name Natrium;benzoat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium benzoate
Schmelzpunkt >300.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CO2Na
Menge 250 g
Merck Index 15,8718
Löslichkeitsinformationen (1 M in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 144.11
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.