Learn More
Natriumbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17921786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17921786 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17921786 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0730.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Natriumbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzoic Acid Sodium Salt
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 O2 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Natrium;benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 144.1
Menge 500 mg
Formelmasse 144,0187 g/mol