Learn More
Natriumbenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzoic Acid Sodium Salt |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 500 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 144.0187 |
| Reinheit (%) | >95% |