Learn More
Natrium-Beta-Glycerophosphatpentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium β-glycerophosphate pentahydrate is used as a phosphatase inhibitor. It promotes bone matrix mineralization while delivering to osteoblasts by providing a source of phosphate ions. It is used in the development of hydrogels and scaffolds, which finds applications in tissue engineering and cell growth. It is used as an additive in isolation mediums by providing phosphate ions to isolate. It is utilized to promote mineralization in vitro by modulating bone cell metabolic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natrium β-Glycerophosphatpentahydrat wird als Phosphatase-Inhibitor verwendet. Es fördert die Knochenmatrixmineralisierung und liefert gleichzeitig Osteoblasten, indem es eine Quelle von Phosphationen bereitstellt. Es wird bei der Entwicklung von Hydrogelen und Gerüsten verwendet, die Anwendungen in der Gewebetechnik und im Zellwachstum finden. Es wird als Additiv in Isolationmedien verwendet, indem Phosphationen zur Isolierung bereitgestellt werden. Es wird verwendet, um die Mineralisierung in vitro durch die Modulation der metabolischen Aktivität von Knochenzellen zu fördern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| pH | 9.5 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 3744328 |
| Merck Index | 14,8622 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 306.12 (216.04 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.