Learn More
Natriumbicarbonat-13C, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium bicarbonate (13C) |
| CAS | 87081-58-1 |
| Summenformel | 13CHNaO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1; |
| SMILES | O[13C](=O)[Na] |
| IUPAC-Name | Hydroxycarbonylnatrium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 68.9999 |
| Formelmasse | 68.9908 |