Learn More
Natriumbicarbonat-13C, TRC
Artikelnummer. 30414506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414506 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS614552500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate (13C)
CAS 87081-58-1
Summenformel 13CHNaO2
Menge 500 mg
Synonym Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1;
SMILES O[13C](=O)[Na]
IUPAC-Name Hydroxycarbonylnatrium
Molekulargewicht (g/mol) 68.9999
Formelmasse 68.9908