Learn More
Melford Sodium Bicarbonate
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 144-55-8
Molecular Formula: CHNaO3
Molecular Weight: 84.0
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Bicarbonate |
| CAS | 144-55-8 |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | CHNaO3 |