Learn More
Melford Sodium Bicarbonate
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 144-55-8
Molecular Formula: CHNaO3
Molecular Weight: 84.0
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Sodium Bicarbonate |
| CAS | 144-55-8 |
| Menge | 5 kg |
| Summenformel | CHNaO3 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?