Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 10.0
Artikelnummer. p-7042580
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15405299 250 mL 250 Milliliter
15415299 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15405299
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63025.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Bicarbonat-Puffersystem ist in vielen verschiedenen zellulären Prozessen wichtig. Es wird auch bei der Bildung von Säure im Lumen des Magens verwendet. Dient zur Neutralisierung des pH-Werts des Chymus, der den Magen verlässt und in den Dünndarm gelangt. Es wird auch zur Aufrechterhaltung des pH-Werts in Serumproben verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate buffer soln.
Konzentration 1 M Pufferlösung
pH 10.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate, 1M buffer solution, pH 10.0
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Disodium carbonate