Learn More
Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473179 250 mL 250 Milliliter
15483179 500 mL 500 Milliliter
15493179 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473179 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60408.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.81 €
    68.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 16.16 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Natriumbikarbonat wirkt als schwacher Puffer, wodurch sich ein pH-Bereich von 7.2 bis 7.6 aufrechterhalten lässt. Es wird auch als Nährstoffquelle verwendet. Diese in Wasser aufbereitete Lösung wird als Injektion in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Sie wird zur Behandlung von Zementkontaminationen in Form von Pac-Bohrschlämmen und wasserbasierten Bentonit-Bohrflüssigkeiten sowie als Puffer verwendet. Natriumbikarbonat entfernt Kalzium und Mangan, wodurch hartes Wasser weich wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Säuren und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate buffer soln.
Konzentration 1 M Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water