Learn More
Natriumbicarbonat, ≥99.5 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15628130 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15628130 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15608130 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15618130 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15638130 5 kg Poly-Flasche 5 Kilogramm
4 options
Product Code. 15628130
Brand: Honeywell Research Chemicals S8875500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Reagenzgütegrad, Pulver, ≥ 99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
Farbe Farblos
pH 8.0 bis 8.6 (bei 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel NaHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4153970
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Formelmasse 84.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.2 g/cu.cm bei 20 °C