Learn More
Natriumhydrogencarbonat, +99.7 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229027 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10128190
Marke: Thermo Scientific Acros 424270250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.7+%
Strukturformel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15,8719
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS-Reagenz