Learn More
Natriumhydrogencarbonat (feines, weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10553325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10553325 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
10244683 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553325 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP3281
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Poly-Flasche; 500 g
Dieses Natriumsalz wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natriumhydrogencarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Bicarbonate
Schmelzpunkt 270 °C
Farbe Weiß
pH 8,3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) 99.7 to 100.3%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche