Learn More
Natriumbicarbonat, Solstice
Artikelnummer. 15658100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
4 Stück
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15658100 500 g 500 Gramm
15638100 25 g 25 Gramm
15618100 1 kg 1 Kilogramm
15628100 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15688100 6 x 500 g 6 Stück
15678100 5 kg 5 Kilogramm
15648100 4 x 2.5 kg 4 Stück
15608100 12 kg 12 Kilogramm
15668100 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15658100 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. S6014500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00 €
    56.90 € / 500 Gramm
    Sparen 5.10 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99.7 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
Physikalische Form Powder
Menge 500 g
Strukturformel NaHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4153970
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Formelmasse 84,01 g/mol
Reinheit (%) 99,7 bis 100,3 %
Güte ACS