missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VASP Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613296 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613296 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613296 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP242515

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

VASP Polyclonal antibody specifically detects VASP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VASP
Anwendungen Western Blot, Peptide ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 - 3 μg/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:128000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA
Gen-Alias vasodilator-stimulated phosphoprotein
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-RKVSKQEEASGGPT corresponding to internal region according to NP_003361.1.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7408
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.