Learn More
Natriumbicarbonat, Purum p.a., ≥99.0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15676800 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15676800
Marke: Honeywell Research Chemicals 716301KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
Schmelzpunkt Zersetzt sich vor dem Schmelzen
Farbe Farblos
pH 8.0 bis 8.6
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel NaHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4153970
Löslichkeitsinformationen 90 g/l bei 20 °C
IUPAC-Name Natriumhydrogencarbonat
Formelmasse 84.01 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)
Verpackung Poly-Flasche