Learn More
Natriumbicarbonat, TRC
Artikelnummer. 17988114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17988114 1 g 1 Gramm
17917344 50 g 50 Gramm
17939544 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17988114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6145501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel C H O3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 84.0066
Synonym Sodium Hydrogen Carbonate
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Formelmasse 83.9823