Learn More
Natriumbis(2-Methoxyethoxy)aluminiumhydrid, 70 % w/w in Toluol., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490863 250 g 250 Gramm
11421930 50 g 50 Gramm
11480863 50 g 50 Gramm
11431930 250 g 250 Gramm
11411930 1000 g 1000 Gramm
11470863 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11490863 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13292.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22722-98-1 | C6H16AlNaO4
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride acts as a reducing agent in organic synthesis. It is used to prepare azoxyarenes, azoarenes and hydroazoarenes from nitroarenes. It plays an important role for the conversion of aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acyl halides and anhydrides to primary alcohols. It is also employed in hydroaluminate alkenes and alkynes. It is utilized in the reduction of lactones and epoxides into diols. Further, it serves as a methylation reagent for aryl-activated compounds. In addition to this, it is involved in the reduction of amides, nitriles and amines to the corresponding amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumbis(2-Methoxyethoxy)Aluminiumhydrid wirkt als Reduktionsmittel in der organischen Synthese. Wird zur Herstellung von Azoxyarenen, Azoarenen und Hydroazoarenen aus Nitroarenen verwendet. Spielt eine wichtige Rolle für die Umwandlung von Aldehyden, Ketonen, Carbonsäuren, Estern, Acylhalogeniden und Anhydriden in primäre Alkohole. Wird auch in Hydroaluminat-Alkenen und Alkynen eingesetzt. Wird bei der Reduktion von Lactonen und Epoxiden zu Diolen eingesetzt. Dient darüber hinaus als Methylierungsreagenz für arylaktivierte Verbindungen und ist an der Reduktion von Amiden, Nitrilen und Aminen auf die entsprechenden Amine beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit aromatischen Kohlenwasserstoffen, Äther, Tetrahydrofuran, Dimethylether und Dimethylformamid. Unmischbar mit aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Wasser, Oxidationsmitteln und brennbaren Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22722-98-1
Summenformel C6H16AlNaO4
MDL-Nummer MFCD00011631
Synonym Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride
Dichte 1.02
Flammpunkt 4°C (39°F)
Strukturformel NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
Menge 250 g
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8565
Löslichkeitsinformationen Miscible with aromatic hydrocarbons,ether,tetrahydrofuran,dimethyl ether and dimethylformamide. Immiscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 202.16
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, toluene