Learn More
Natrium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462727
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15462727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046640.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 91742-21-1 | C2HF6NNaO4S2 | 304.133 g/mol
Sodium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as an electrolyte in batteries and fuel cells. It also finds use as an ionic liquid and Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91742-21-1
Summenformel C2HF6NNaO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 304.133
MDL-Nummer MFCD14156021
InChI-Schlüssel QXZNUMVOKMLCEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium triflimide; Sodium trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131887538
IUPAC-Name Natrium;1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Schmelzpunkt 257°C to 258°C
Strukturformel (CF3SO2)2NNa
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 303.13
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium trifluoromethanesulfonimide