Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-natriumamid, +95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10144890 25 g Glasflasche 25 Gramm
10246510 5 g Glasflasche 5 Gramm
10712384 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10144890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215960250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1070-89-9
Summenformel C6H18NNaSi2
Molekulargewicht (g/mol) 183.38
MDL-Nummer MFCD00009835
InChI-Schlüssel WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC-Name Natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Farbe Gelb bis Beige
Dichte .916g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3Si]2NNa
Menge 25 g
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 183.38
Reinheit (%) 95+%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver