Learn More
Natriumbisulfat, 92 %, tech., Granulat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10206320 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10164600 25 g Glasflasche 25 Gramm
10443035 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10206320 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 214850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-38-1
Summenformel HNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.05
MDL-Nummer MFCD00003531
InChI-Schlüssel WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
IUPAC-Name Natrium; Hydrogensulfat
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bisulfate
Schmelzpunkt 177.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Granulate
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 92%
Strukturformel NaHSO4
Merck Index 15, 8722
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: decomposes by alcohol into na2so4 and h2so4
Formelmasse 120.06
Reinheit (%) 92%
Güte Technisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.1
Dichte 2.1000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate, tech., granular
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.