Learn More
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Artikelnummer. 15612320 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15612320 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15632320 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15622320 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15612320 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 233714100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-88-5
Summenformel H3NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 138.07
MDL-Nummer MFCD00149210
InChI-Schlüssel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbisulfat-Monohydrat, Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, Schwefelsäure, Mononatriumsalz, Hydrat, Schwefelsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumhydrogensulfat-1-hydrat, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC-Name Natrium;Schwefelwasserstoff;Hydrat
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfat-Monohydrat
Schmelzpunkt 58 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel NaHSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 138.08 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Feuchte Kristalle
Dichte 2.12 g/cm3