Learn More
Natriumbisulfit, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-41795 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10697581 5 g Glasflasche 5 Gramm
10552072 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10474511 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10140862 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10697581
Marke: Thermo Scientific Acros 419440050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7631-90-5 | NaO3S | 103.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-90-5
Summenformel NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 103.05
MDL-Nummer MFCD00003530
InChI-Schlüssel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-Name Natrium;Hydrogensulfit
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bisulfite
Schmelzpunkt 150.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Strukturformel NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Merck Index 15, 8724
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol
Formelmasse 104.06
Reinheit (%) ≥58.5% (SO2)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.48
Dichte 1.4800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulphite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium bisulphite