Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium bisulfite |
| Namenshinweis | For ACS analysis |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 104.7 |
| Dichte | 1.326g/cm3 at 20°C |