missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumbisulfit, für ACS-Analyse,67.1%, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-4404952 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11447872 100 g -
11457872 500 g 500 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11447872

Marke: MP Biomedicals 0215257380

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 7631-90-5
Summenformel NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 103.05
MDL-Nummer MFCD00003530
InChI-Schlüssel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-Name Natriumsulfit
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium bisulfite
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Formelmasse 104.7
Dichte 1.326g/cm3 at 20°C
Name des Produkts
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.