Learn More
Natriumbitartrat-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30414969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414969 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414969 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS08392850G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Bitartrate Monohydrate
CAS 6131-98-2
Summenformel C4 H5 O6 . Na . H2 O
Menge 50 g
Synonym Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Sodium Salt Monohydrate, Sodium Tartaric Acid Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1
SMILES O.[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-Name Natrium;(2R,3R)-2,3,4-Trihydroxy-4-oxobutanoat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 190.084
Formelmasse 190.009