Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15405199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405199 250 mL 250 Milliliter
15415199 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15405199 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62902.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.83 €
    65.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 12.18 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dieses Produkt eignet sich ideal für viele biologische Anwendungen, einschließlich biochemischer, molekularbiologischer, zellbiologischer, histologischer und immunologischer Forschungs- und Laborverfahren. Es kann zur Verdünnung von Substanzen und bei Beschichtungsverfahren verwendet werden. Additive wie Tween 20 und Milchpulver können als Waschpuffer oder Blockierpuffer verwendet werden.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 25 Grad C lagern. Dieses Produkt ist unter diesen Bedingungen relativ stabil. Das beste Ergebnis wird bei Verwendung innerhalb von 6 – 8 Monaten nach dem Kauf erzielt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-43-4
Summenformel B4Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium borate buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate