Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0
Artikelnummer. 15455819
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15455819
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63637.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natriumborat wird als wasserfreies Borax für die Proteomikforschung verwendet und dient der Herstellung von Glasuren, Emaille und Reinigungsmitteln. Als Bestandteil von Gerbstoffen dient es zur Aushärtung und Konservierung von Häuten. Es wird für die künstliche Alterung und Konservierung von Holz genutzt,. Es wirkt alleine oder zusammen mit anderen Antiseptika gegen Holzpilze, und wird in feuerfesten Stoffen und Holz verwendet. Außerdem wird es als Antiseptikum genutzt und als Adstringens für Schleimhäute.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-43-4
Summenformel B4Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium borate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous