Learn More
Natriumborohydrid, 12%ige Lösung in 40 % aq. NaOH-Lösung, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119689 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Unit Size:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10119689 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10119689 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 429131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.50 €
    79.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 14.85 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Siedepunkt 130.0°C to 135.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium borohydride
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.4
Dichte 1.4000g/mL
Summenformel BH4Na
Strukturformel NaBH4
MDL-Nummer MFCD00003518
Merck Index 15,8727
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
IUPAC-Name Natriumboranuid
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
Formelmasse 37.82
Reinheit (%) 11 to 13%
Güte Ungraded