Learn More
Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution, ACROS Organics™
Artikelnummer. 13455122 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 13455122
Marke: Thermo Scientific Acros 448521000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2, 1310-73-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 120.0°C to 125.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium borohydride
Namenshinweis 20% aq. NaOH solution
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble.
Formelmasse 37.83
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.2
Dichte 1.2000g/mL