Learn More
Natriumborhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3208609
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11316768 100 g 100 Gramm
11336768 500 g 500 Gramm
11326768 4 x 500 g 2000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11316768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013432.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Natriumborohydrid wird als Reagenz bei der Reduktion von Aminosäuren und deren Derivaten verwendet. Wird auch als Katalysator bei der Ammoniak-Boran-Dehydrierung verwendet. Natriumborohydrid wird als Reduktionsmittel bei der Synthese von Goldnanopartikeln verwendet. Es wird auch für Zellstoff und als Treibmittel für Kunststoffe verwendet. Es reduziert die Aldehyd- und Ketogruppen, um die entsprechenden Alkohole zu erhalten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Borohydride
Schmelzpunkt 400°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Formelmasse 37.83
Zündpunkt 220°C (428°F)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen White caplets
Dichte 1.074 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium borohydride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Hazard Statement
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium borohydride