missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumborhydrid, TRC

Artikelnummer. 30006794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006794 100 g 100 Gramm
30005947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30006794 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS614900100G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
Synonym Tetrahydroborate(1-) Sodium, Borol, Colorstrip 2000, Hidkitex DF, Hydrifin, Sodium Borohydrate, Sodium Borohydride, Sodium Borohydride, NaBH4, Sodium Hydroborate, Sodium Tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate, Sodium Tetrahydroborate(1-), VenMet
IUPAC-Name Natrium; Boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Borohydride
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Formelmasse 38.0304
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.