Learn More
Natriumbromat, TRC
Artikelnummer. 30426151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426151 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS96008010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Bromate
CAS 7789-38-0
Menge 10 g
Summenformel NaBrO3
InChI-Formel InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]Br(=O)=O
IUPAC-Name Natrium; Bromat
Molekulargewicht (g/mol) 150.89
Formelmasse 149.8929