Learn More
Natriumbromid, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10107903 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10174620 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10115793 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10107903
Marke: Thermo Scientific Acros 246901000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1390.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium bromide
Schmelzpunkt 755.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Argentometry)
Strukturformel NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Merck Index 15, 8729
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
IUPAC-Name Natrium; Bromid
Formelmasse 102.89
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch