Learn More
Natriumbromid, 99+ % (Trockengewicht), Wasser < 1.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478833
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478833 1000 g 1000 Gramm
11488833 250 g 250 Gramm
11498833 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478833 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10552.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumbromid wird in pharmazeutischen Anwendungen, in der fotografischen Verarbeitung und in chemischen Zwischenprodukten zur Herstellung von Chemikalien und Bromiden verwendet. Es wird häufig als Antikonvulsant verwendet. Wird auch zur Herstellung von Bohrspülungen, Bohrlochkomplettierungsflüssigkeiten und Bohrschlammformulierungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, löslich in Alkohol.
Hinweise
Es ist thermisch und chemisch stabil. Hygroskopisch. Natriumbromid ist nicht brennbar und kann bei starker Erwärmung Bromdämpfe abgeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1390°C
Chemischer Name oder Material Sodium bromide
Schmelzpunkt 755°C
Namenshinweis Water <1.0%
Menge 1000 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Merck Index 14,8594
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,soluble in alcohol.
IUPAC-Name Natrium; Bromid
Formelmasse 102.89
Reinheit (%) ≥99%
Brechungsindex 1.6412
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.203