Learn More
Natriumbromid, ≥99 %, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15682070 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15682070 12 kg Fass mit Inneneinsatz 12 Kilogramm
15602080 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15692070 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15612080 6 x 500 g Poly-Flasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15682070 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 22034512KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbromid, Bromidsalz aus Natrium, Natriumbromid NaBr, Trinatrium-Tribromid, Bromnatrium deutsch, Caswell Nr. 750A, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbromid
Menge 12 kg
Strukturformel NaBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Löslich in Ethanol, wasserlöslich
IUPAC-Name Natrium; Bromid
Formelmasse 102.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus
Verpackung Fass mit Inneneinsatz
Dampfdruck 1 mmHg (806 °C)