Learn More
Sodium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30008083
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008083 10 g 10 Gramm
30003281 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS61516010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel Br Na
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
Synonym Sodium bromide, NSC 77384, Sanibrom 40, Sedoneural
IUPAC-Name bromosodium
SMILES [Na]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Bromide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Formelmasse 101.9081