Learn More
Natriumbutyrat, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448943 500 g -
11423980 5 g 5 Gramm
11438943 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448943 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11079.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 €
    116.65 € / 500 Gramm
    Sparen 12.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verringert die Kalziumfreisetzung aus intrazellulären Speichern. Hemmt die Histon-Deacetylase. Natriumbutyrat wird zur Behandlung von Patienten mit humaner Wirbelsäulenatrophie verwendet. Darüber hinaus Verwendung bei der Bestimmung der Rolle der Histon-Acetylierung in Struktur und Funktion von Chromatin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Ethanol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-54-7
Summenformel C4H7NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.09
MDL-Nummer MFCD00002816
InChI-Schlüssel MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium butyrate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 500 g
Beilstein 3629439
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
IUPAC-Name Natriumbutanoat
Formelmasse 110.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium butyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt