Learn More
Natriumbutyrat, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407867
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11423980
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11079.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verringert die Kalziumfreisetzung aus intrazellulären Speichern. Hemmt die Histon-Deacetylase. Natriumbutyrat wird zur Behandlung von Patienten mit humaner Wirbelsäulenatrophie verwendet. Darüber hinaus Verwendung bei der Bestimmung der Rolle der Histon-Acetylierung in Struktur und Funktion von Chromatin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Ethanol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-54-7
Summenformel C4H7NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.09
MDL-Nummer MFCD00002816
InChI-Schlüssel MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium butyrate
Schmelzpunkt >300°C
Strukturformel CH3(CH2)2CO2Na
Menge 5 g
Beilstein 3629439
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
IUPAC-Name Natriumbutanoat
Formelmasse 110.09
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium butyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Butanoic acid, sodium salt