Learn More
Sodium Butyrate-d7, CDN
Artikelnummer. 30321468
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321468 0.5 g 0.50 Gramm
30320864 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321468
Marke: CDN CDND53720.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Butanoate-D7
CAS 270564-49-3
Summenformel C4D7NaO2
Menge 0.5 g
Synonym Sodium Butanoate-2,2,3,3,4,4,4-d7 (1:1)
InChI-Formel InChI=1 S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2;
SMILES O=C(C([2 H])(C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[2 H])[2 H])O[Na]
IUPAC-Name sodium butanoate-d7
Molekulargewicht (g/mol) 117.13
Formelmasse 117.08 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity