Learn More
Natriumcacodylat, 0.1 M-Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453149
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15453149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60367.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 6131-99-3214.024 g/mol
Sodium cacodylate, is used as an arsenate compound for proteomics research. It is used as a buffer in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcacodylat, wird als Arsenatverbindung für die Proteomikforschung verwendet. Es wird als Puffer in der Elektronenmikroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (∼100 g/l) bei 20 °C, Ethanol (400 mg/ml) und Methanol.
Hinweis
An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-99-3
Molekulargewicht (g/mol) 214,024
Spezifikation
Konzentration 0,1 mM Pufferlösung
pH 6,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cacodylate, 0.1M buffer solution, pH 6.5
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Arsenate, dimethyl,sodium, Hydrochloricacid