Learn More
Sodium Carbonate, ACS Reagent (primary standard), Honeywell™
Artikelnummer. 15602220 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15602220
Marke: Honeywell-Fluka 223484500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Carbonate
CAS 497-19-8
Physikalische Form Anhydrous
Menge 500 g
Summenformel CNa2O3
Strukturformel Na2CO3
MDL-Nummer MFCD00003494
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formelmasse 105.99g/mol
Reinheit (%) 99.95 to 1005% (dry basis)
Güte ACS-Reagenz